Tlačiť
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate (23,5% Pd)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
39446.01 39446.03
39446.01EA 89.05 EUR
39446.01 39446.03
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate (23,5% Pd)
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 21797-13-7 Molecular Formula: [Pd(CH3CN)4](BF4)2 Formula Weight: 444.22 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 230° dec. Solubility: Soluble in water UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00043297
Vzorec: C₈H₁₂B₂F₈N₄Pd
Mw: 444.239 g/mol
Teplota tavenia: 230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043297
Číslo CAS: 21797-13-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III