Potassium-2-ethylhexanoate hydrate 95
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Potassium 2-ethylhexanoate hydrate
39440.06
39440.14
39440.06EA
66.89
EUR
39440.06
39440.14
Potassium-2-ethylhexanoate hydrate 95
Potassium-2-ethylhexanoate hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 3164-85-0
Molecular Formula: C8H15KO2.xH2O
Formula Weight: 182.30(anhy)
Physical Form: Lump/semiliquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00045896
Vzorec:
C₈H₁₅KO₂·xH₂O Mw: 182.30 g/mol (anhy) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00045896 Číslo CAS: 3164-85-0 EINECS: 221-625-7 |