Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Potassium Hydrotris(1-pyrazolyl)borate
39438.03
39438.06
39438.03EA
87.44
EUR
39438.03
39438.06
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
CAS No.: 18583-60-3
Molecular Formula: [C9H10BN6]K
Formula Weight: 252.13
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 185-189°
MDL No.: MFCD00040346
Vzorec:
C₉H₁₀BKN₆ Mw: 252.13 g/mol Teplota tavenia: 185…189 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040346 Číslo CAS: 18583-60-3 |