Tlačiť
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39434.09 39434.18
39434.09EA 141.8 EUR
39434.09 39434.18
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
CAS No.: 339527-86-5 Molecular Formula: K2[Ni(CN)4].xH2O Formula Weight: 240.99(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.875 Melting Point: 100° -H2O Solubility: Soluble in water UN No.: UN1588 MDL No.: MFCD00049669
Vzorec: K₂[Ni(CN)₄].xH₂O
Mw: 240.96 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: 100 °C (-H₂O)
Hustota: 1.875 g/mL
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049669
Číslo CAS: 339527-86-5
EINECS: 238-082-7
OSN: 1588
ADR: 6.1 II