Tlačiť
Magnesium sulphamate hydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
39381.30 39381.A1
39381.30EA 98.94 EUR
39381.30 39381.A1
Magnesium sulphamate hydrate ≥99%
Magnesium sulphamate hydrate
Purity: 99% CAS No.: 23221-99-0 Molecular Formula: Mg(SO3NH2)2.xH2O Formula Weight: 216.48(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00210632
Vzorec: Mg(SO₃NH₂)₂·xH₂O
Mw: 216.48 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210632
Číslo CAS: 13770-91-7
EINECS: 237-398-2