Magnesium sulphamate hydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
39381.30
39381.A1
39381.30EA
98.94
EUR
39381.30
39381.A1
Magnesium sulphamate hydrate ≥99%
Magnesium sulphamate hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 23221-99-0
Molecular Formula: Mg(SO3NH2)2.xH2O
Formula Weight: 216.48(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00210632
Vzorec:
Mg(SO₃NH₂)₂·xH₂O Mw: 216.48 g/mol (anhy) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00210632 Číslo CAS: 13770-91-7 EINECS: 237-398-2 |