Magnesium niobium oxide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39373.09
39373.18
39373.30
39373.09EA
115.12
EUR
39373.09
39373.18
39373.30
Magnesium niobium oxide ≥99.9% (metals basis)
Magnesium niobium oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12163-26-7
Molecular Formula: MgNb2O6
Formula Weight: 306.11
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00210631
Vzorec:
MgNb₂O₆ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00210631 Číslo CAS: 12163-26-7 EINECS: 235-310-7 |