Tlačiť
Lithium tartrate monohydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39357.18 39357.30
39357.18EA 89.05 EUR
39357.18 39357.30
Lithium tartrate monohydrate ≥99%
Lithium tartrate monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 6108-32-3 Molecular Formula: C4H4Li2O6.H2O Formula Weight: 179.97 (161.97anhy) Physical Form: Powder/Aggregates Odour: Odourless Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00054421
Vzorec: C₄H₄Li₂O₆·H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054421
Číslo CAS: 6108-32-3
EINECS: 212-772-8