Tlačiť
Lithium periodate dihydrate, Reagent Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39355.18 39355.30
39355.18EA 89.33 EUR
39355.18 39355.30
Lithium periodate dihydrate, Reagent Grade
Lithium periodate dihydrate
CAS No.: 21111-84-2 Molecular Formula: LiIO4.2H2O Formula Weight: 233.87 (197.84anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 370° UN No.: UN1479 MDL No.: MFCD00049474
Vzorec: LiIO₄·2H₂O
Mw: 233.87 g/mol (197.84 anhy)
Teplota tavenia: >370 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049474
Číslo CAS: 21111-84-2
OSN: 1479
ADR: 5.1 II