Tlačiť
magnesium pyrophosphate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
39317.18 39317.30 39317.A1
39317.18EA 80.91 EUR
39317.18 39317.30 39317.A1
magnesium pyrophosphate
magnesium pyrophosphate
CAS No.: 13446-24-7 Molecular Formula: Mg2P2O7 Formula Weight: 222.57 Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00049482
Vzorec: Mg₂O₇P₂
Mw: 222.551 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049482
Číslo CAS: 13446-24-7
EINECS: 236-595-0