Manganese(II) phthalocyanine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
39309.03
39309.06
39309.03EA
85.72
EUR
39309.03
39309.06
Manganese(II) phthalocyanine
Manganese(II) phthalocyanine
CAS No.: 14325-24-7
Molecular Formula: C32H16MnN8
Formula Weight: 567.47
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00049821
Vzorec:
C₃₂H₁₆MnN₈ Mw: 567.46 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049821 Číslo CAS: 14325-24-7 |