Tlačiť
Manganese(II) phthalocyanine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
39309.03 39309.06
39309.03EA 85.72 EUR
39309.03 39309.06
Manganese(II) phthalocyanine
Manganese(II) phthalocyanine
CAS No.: 14325-24-7 Molecular Formula: C32H16MnN8 Formula Weight: 567.47 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00049821
Vzorec: C₃₂H₁₆MnN₈
Mw: 567.46 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049821
Číslo CAS: 14325-24-7