Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II) (50% Pt)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Bis(ethylenediamine)platinum(II) chloride
39280.03
39280.01
39280.03EA
344.16
EUR
39280.03
39280.01
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II) (50% Pt)
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
CAS No.: 21430-85-3
Molecular Formula: C4H16Cl2N4Pt
Formula Weight: 386.18
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point: 300° dec.
MDL No.: MFCD00009881
Vzorec:
C₄H₁₆Cl₂N₄Pt Mw: 386.187 g/mol Teplota tavenia: 300 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009881 Číslo CAS: 21430-85-3 |