Tlačiť
Iron(II) phthalocyanine ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Phthalocyanine Iron(II), Iron phthalocyanine
39262.03 39262.06
39262.03EA 58.88 EUR
39262.03 39262.06
Iron(II) phthalocyanine ≥96%
Iron(II) phthalocyanine
Purity: 96% CAS No.: 132-16-1 Molecular Formula: C32H16FeN8 Formula Weight: 568.38 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00015953
Vzorec: C₃₂H₁₆FeN₈
Mw: 568.38 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015953
Číslo CAS: 132-16-1
EINECS: 205-047-2