Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Pd(DIPHOS)2, Pd(dppe)2
39233.02
39233.03
39233.02EA
128.76
EUR
39233.02
39233.03
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
CAS No.: 31277-98-2
Molecular Formula: Pd[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]2
Formula Weight: 903.25
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
MDL No.: MFCD00009880
Vzorec:
C₅₂H₄₈P₄Pd Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009880 Číslo CAS: 31277-98-2 |