Cesium titanium oxide ≥99.85% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
39207.06
39207.14
39207.06EA
82.63
EUR
39207.06
39207.14
Cesium titanium oxide ≥99.85% (metals basis)
Cesium titanium oxide
Purity: 99.85%
CAS No.: 12158-57-5
Molecular Formula: Cs2O3Ti
Formula Weight: 361.71
Physical Form: -100 Mesh Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00053969
Vzorec:
Cs₂O₃Ti Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00053969 Číslo CAS: 12158-57-5 EINECS: 235-283-1 |