Tlačiť
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide ≥98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
39169.03 39169.06
39169.03EA 50.54 EUR
39169.03 39169.06
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide ≥98% (metals basis)
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide
Purity: 98% CAS No.: 288374-32-3 Molecular Formula: C22H44O6Sn Formula Weight: 523.08 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00210604
Vzorec: C₂₂H₄₄O₆Sn
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210604
Číslo CAS: 288374-32-3