Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide ≥98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
39169.03
39169.06
39169.03EA
50.54
EUR
39169.03
39169.06
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide ≥98% (metals basis)
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide
Purity: 98%
CAS No.: 288374-32-3
Molecular Formula: C22H44O6Sn
Formula Weight: 523.08
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00210604
Vzorec:
C₂₂H₄₄O₆Sn Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00210604 Číslo CAS: 288374-32-3 |