Tlačiť
Lithium niobium methoxide 5% (w/v) in methanol , 99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39154.AC 39154.AE
39154.ACEA 143.2 EUR
39154.AC 39154.AE
Lithium niobium methoxide 5% (w/v) in methanol , 99% (metals basis)
Lithium niobium methoxide
Purity: 99+% CAS No.: 21864-11-9 Molecular Formula: C6H18LiNbO6 Formula Weight: 285.92 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: UN1230 MDL No.: MFCD00210627
Vzorec: C₆H₁₈LiNbO₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210627
Číslo CAS: 21864-11-9
OSN: 1230
ADR: 3,II