Ruthenium 0,5% on carbon, granules
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
38332.14
38332.22
38332.14EA
312.47
EUR
38332.14
38332.22
Ruthenium 0,5% on carbon, granules
Ruthenium
CAS No.: 7440-18-8
Physical Form: 4-12 Mesh, 900-1100m2/g
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011207
Vzorec:
Ru Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011207 Číslo CAS: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 OSN: 1325 ADR: , |