Tlačiť
Iridium 1% on activated carbon wetted with ca. 50% water, powder, reduced
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
38330.14 38330.06
38330.14EA 404.17 EUR
38330.14 38330.06
Iridium 1% on activated carbon wetted with ca. 50% water, powder, reduced
Iridium
MDL No.: MFCD00011062
Vzorec: Ir
Mw: 192.22
Teplota varu: 5300
Teplota tavenia: 2450
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011062
Číslo CAS: 7439-88-5