Platina 5% on alumina, paste 5R94
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Platinium
38318.14
38318.06
38318.14EA
491.78
EUR
38318.14
38318.06
Platina 5% on alumina, paste 5R94
Platina
CAS No.: 7440-06-4
Appearance: Black
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 |