Tlačiť
Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide ≥99.7%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
36758.06 36758.14 36758.22
36758.06EA 106.3 EUR
36758.06 36758.14 36758.22
Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide ≥99.7%
Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide
Purity: 99.7% CAS No.: 12758-40-6 Molecular Formula: C6H10Ge2O7 Formula Weight: 339.25 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 320° dec. MDL No.: MFCD00049319
Vzorec: C₆H₁₀Ge₂O₇
Teplota tavenia: 320 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049319
Číslo CAS: 12758-40-6
EINECS: 235-800-0