Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide ≥99.7%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
36758.06
36758.14
36758.22
36758.06EA
106.3
EUR
36758.06
36758.14
36758.22
Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide ≥99.7%
Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide
Purity: 99.7%
CAS No.: 12758-40-6
Molecular Formula: C6H10Ge2O7
Formula Weight: 339.25
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 320° dec.
MDL No.: MFCD00049319
Vzorec:
C₆H₁₀Ge₂O₇ Teplota tavenia: 320 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049319 Číslo CAS: 12758-40-6 EINECS: 235-800-0 |