Tlačiť
TCLP Standard Solution 1, Specpure®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
36743.AE 36743.AP
36743.AEEA 217.5 EUR
36743.AE 36743.AP
TCLP Standard Solution 1, Specpure®
Standardy Standardy kationické Standardy víceprvkové
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD02091705