Silikagel, granule ACS -6+18 Mesh desiccant, with indicator
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
36737.22
36737.36
36737.22EA
75.01
EUR
36737.22
36737.36
Silikagel, granule ACS -6+18 Mesh desiccant, with indicator
Silikagel
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -6+18 Mesh Granules
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 6.0
MDL No.: MFCD00011232
Vzorec:
SiO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011232 Číslo CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8490 |