Calcium phosphate tribasic (34 - 40% Ca)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
36731.36
36731.A3
36731.A9
36731.36EA
82.23
EUR
36731.36
36731.A3
36731.A9
Calcium phosphate tribasic (34 - 40% Ca)
Calcium phosphate tribasic
CAS No.: 12167-74-7
Molecular Formula: Ca10(OH)2(PO4)6 (approximate)
Formula Weight: 1004.67
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010904
Vzorec:
Ca₅HO₁₃P₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010904 Číslo CAS: 12167-74-7 EINECS: 235-330-6 |