Tlačiť
Aluminum calcium isopropoxide 10% (w/v) in isopropanol (IPA) , 99.8% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
36594.AC 36594.AE
36594.ACEA 123.55 EUR
36594.AC 36594.AE
Aluminum calcium isopropoxide 10% (w/v) in isopropanol (IPA) , 99.8% (metals basis)
Aluminum calcium isopropoxide
Purity: 99.8% CAS No.: 23275-27-6 Molecular Formula: Ca[Al(OCH(CH3)2)4]2 Formula Weight: 566.30 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Alcohol-like Boiling Point: 230-240°/4.0mm UN No.: UN1219 MDL No.: MFCD00143586
Vzorec: Ca[Al(OCH(CH₃)₂)₄]₂
Teplota varu: 230…240 °C (4,0 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143586
Číslo CAS: 23275-27-6
OSN: 1219
ADR: 3,II