Niobium isopropoxide 10% (w/v) in isopropanol/hexane (50:50) , 99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
36572.AC
36572.AE
36572.ACEA
245.09
EUR
36572.AC
36572.AE
Niobium isopropoxide 10% (w/v) in isopropanol/hexane (50:50) , 99% (metals basis)
Niobium isopropoxide
Purity: 99%
CAS No.: 18368-80-4
Molecular Formula: C15H35NbO5
Formula Weight: 388.35
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00144915
Vzorec:
C₁₅H₃₅NbO₅ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00144915 Číslo CAS: 18368-80-4 OSN: 1993 ADR: 3,II |