Tlačiť
Niobium-n-butoxide ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
36570.03 36570.06 36570.14
36570.03EA 86.64 EUR
36570.03 36570.06 36570.14
Niobium-n-butoxide ≥99% (metals basis)
Niobium-n-butoxide
Purity: 99% CAS No.: 51030-47-8 Molecular Formula: C20H45NbO5 Formula Weight: 458.12 Physical Form: Liquid Density: 1.09 Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 197°/0.15mm MDL No.: MFCD00144916
Vzorec: C₂₀H₄₅NbO₅
Mw: 458.12 g/mol
Teplota varu: 197 °C (0.15 mmHg)
Hustota: 1.09
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144916
Číslo CAS: 51030-47-8
EINECS: 256-923-6