Tin(IV) isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol/toluene , 98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
36563.AA
36563.AE
36563.AAEA
56.88
EUR
36563.AA
36563.AE
Tin(IV) isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol/toluene , 98% (metals basis)
Tin(IV) isopropoxide
Purity: 98%
CAS No.: 1184-61-8
Molecular Formula: Sn[OCH(CH3)2]4
Formula Weight: 355.06
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00145408
Vzorec:
C₁₂H₂₈O₄Sn Mw: 355.062 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00145408 Číslo CAS: 1184-61-8 OSN: 1993 ADR: 3 II |