Tlačiť
Indium tin oxide 99,99 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: ITO
36348.06 36348.14 36348.22
36348.06EA 113.76 EUR
36348.06 36348.14 36348.22
Indium tin oxide 99,99 Metals basis
Indium tin oxide
Purity: 99.99% CAS No.: 50926-11-9 Molecular Formula: In2O3:SnO2; 90:10 wt% Physical Form: -325+500 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00171662
Vzorec: In₂O₃·(SnO₂)x
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00171662
Číslo CAS: 50926-11-9