Indium tin oxide 99,99 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
ITO
36348.06
36348.14
36348.22
36348.06EA
113.76
EUR
36348.06
36348.14
36348.22
Indium tin oxide 99,99 Metals basis
Indium tin oxide
Purity: 99.99%
CAS No.: 50926-11-9
Molecular Formula: In2O3:SnO2; 90:10 wt%
Physical Form: -325+500 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00171662
Vzorec:
In₂O₃·(SnO₂)x Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00171662 Číslo CAS: 50926-11-9 |