2-Hydroxy-2-propanesulphonic acid monosodium salt ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
36256.22
36256.36
36256.22EA
140.79
EUR
36256.22
36256.36
2-Hydroxy-2-propanesulphonic acid monosodium salt ≥97%
2-Hydroxy-2-propanesulphonic acid monosodium salt
Purity: 97%
CAS No.: 540-92-1
Molecular Formula: C3H7NaO4S
Formula Weight: 162.14
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00031395
Vzorec:
C₃H₇NaO₄S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00031395 Číslo CAS: 540-92-1 EINECS: 208-761-2 |