Tlačiť
Dimolybdenan amonný 4% w/v aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ammonium molybdate (di), Diammonium dimolybdate
35578.AP 35578.K2
35578.APEA 74.5 EUR
35578.AP 35578.K2
Dimolybdenan amonný 4% w/v aqueous solution
Dimolybdenan amonný
Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7 Formula Weight: 339.95 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00010882
Vzorec: H₈Mo₂N₂O₇
Mw: 339.95
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010882
Číslo CAS: 27546-07-2