Tlačiť
Magnesium trisilicate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
33338.30 33338.A1
33338.30EA 86.24 EUR
33338.30 33338.A1
Magnesium trisilicate
Magnesium trisilicate
CAS No.: 14987-04-3 Molecular Formula: Mg2O8Si3 Formula Weight: 260.86 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016203
Vzorec: Mg₂O₈Si₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016203
Číslo CAS: 14987-04-3
EINECS: 239-076-7
Merck Index: 14,5687