Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate Os ≥38,7%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12176.01
12176.03
12176.06
12176.01EA
90.65
EUR
12176.01
12176.03
12176.06
Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate Os ≥38,7%
Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate
CAS No.: 1307-81-9
Molecular Formula: Cl6Na2Os.2H2O
Formula Weight: 484.93 (448.90anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Red to brown
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00014234
Vzorec:
Cl₆Na₂Os·2H₂O Teplota varu: 308 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 389…393 °C Hustota: 3,59 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014234 Číslo CAS: 1307-81-9 EINECS: 215-152-5 |