Benzyl azide ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
32635.04
32635.09
32635.18
32635.04EA
97.07
EUR
32635.04
32635.09
32635.18
Benzyl azide ≥94%
Benzyl azide
Purity: 94%
CAS No.: 622-79-7
Molecular Formula: C6H5CH2N3
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 43°(110°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.065
Refractive Index: 1.5341
Appearance: Colourless to pale brown
Boiling Point: 82-85°/16mm
Solubility: Insoluble in water
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00013836
Vzorec:
C₇H₇N₃ Teplota varu: 82…85 °C (16 mmHg) Hustota: 1,065 Teplota vzplanutia: 43 °C (110 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013836 Číslo CAS: 622-79-7 OSN: 1993 ADR: 3,III |