Tlačiť
Zinc protoporphyrin ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
32068.MA 32068.MF 32068.01
32068.MAEA 85.04 EUR
32068.MA 32068.MF 32068.01
Zinc protoporphyrin ≥96%
Zinc protoporphyrin
Purity: 96% CAS No.: 15442-64-5 Molecular Formula: C34H32N4O4Zn Formula Weight: 626.04 Physical Form: Crystalline Appearance: Dark red to purple Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011612
Vzorec: C₃₄H₃₂N₄O₄Zn
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011612
Číslo CAS: 15442-64-5
EINECS: 239-455-7