Tlačiť
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
31798.AK 31798.K2 31798.K7
31798.AKEA 41.72 EUR
31798.AK 31798.K2 31798.K7
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
CAS No.: 24800-44-0 Molecular Formula: HOCH(CH3)CH2OCH2CH(CH3)OCH2CH(CH3)OH Formula Weight: 192.25 Physical Form: Liquid Density: 1.018 Refractive Index: 1.4443 Odour: Odourless Boiling Point: 268° MDL No.: MFCD00014405
Vzorec: C₉H₂₀O₄
Teplota varu: 268 °C
Hustota: 1,018
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014405
Číslo CAS: 24800-44-0
EINECS: 246-466-0