Tlačiť
Nikl on Silica-alumina Catalyst
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
31276.06 31276.14 31276.22
31276.06EA 29.28 EUR
31276.06 31276.14 31276.22
Nikl on Silica-alumina Catalyst
Nikl
CAS No.: 7440-02-0 Molecular Formula: 66+/-5% Ni Physical Form: Powder Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: UN3178 MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Mw: 58.69
Teplota varu: 3007
Teplota tavenia: 1453
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011137
Číslo CAS: 7440-02-0
OSN: 3178
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582