Tlačiť
Tetrasodium meso-tetra(sulfonatophenyl)porphine dodecahydrate ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4',4'',4'''-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzene-sulphonic acid) tetrasodium salt dodecahydrate
30538.03 30538.MD
30538.03EA 423.99 EUR
30538.03 30538.MD
Tetrasodium meso-tetra(sulfonatophenyl)porphine dodecahydrate ≥95%
Tetrasodium meso-tetra(sulphonatophenyl)porphine dodecahydrate
Purity: 95% CAS No.: 122451-08-5 Molecular Formula: C44H26N4Na4O12S4.12H2O Formula Weight: 1239.11 (1022.87anhy) Physical Form: Crystalline Beilstein Reference: 5488862 MDL No.: MFCD00151011
Vzorec: C₄₄H₂₆N₄Na₄O₁₂S₄·12H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151011
Číslo CAS: 122451-08-5
EINECS: 254-262-8