Tlačiť
Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
30532.09 30532.18
30532.09EA 127.56 EUR
30532.09 30532.18
Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride ≥95%
Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride
Purity: 95% CAS No.: 16919-46-3 Molecular Formula: SnCl2(C5H7O2)2 Formula Weight: 387.83 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 199° UN No.: UN3146 MDL No.: MFCD00015316
Vzorec: C₁₀H₁₄Cl₂O₄Sn
Teplota tavenia: 199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015316
Číslo CAS: 16919-46-3
EINECS: 240-972-5
OSN: 3146
ADR: 6.1,III