Calcium tetrafluoroborate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
30131.14
30131.22
30131.14EA
242.28
EUR
30131.14
30131.22
Calcium tetrafluoroborate hydrate
Calcium tetrafluoroborate hydrate
CAS No.: 15978-68-4
Molecular Formula: Ca(BF4)2.xH2O
Formula Weight: 213.68(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00015972
Vzorec:
Ca(BF₄)₂·xH₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015972 Číslo CAS: 13814-93-2 EINECS: 237-485-5 OSN: 3260 ADR: 8,II |