Tlačiť
Cobalt(II) tetrafluoroborate hydrate ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
23142.14 23142.22
23142.14EA 41.32 EUR
23142.14 23142.22
Cobalt(II) tetrafluoroborate hydrate ≥96%
Cobalt(II) tetrafluoroborate hydrate
Purity: 96% CAS No.: 26490-63-1 Molecular Formula: Co(BF4)2.xH2O Formula Weight: 232.54(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00016012
Vzorec: Co(BF₄)₂·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016012
Číslo CAS: 26490-63-1
OSN: 3260
ADR: 8,III