Tlačiť
Cobalt(II) phosphate octahydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
23111.18 23111.30
23111.18EA 137.99 EUR
23111.18 23111.30
Cobalt(II) phosphate octahydrate
Cobalt(II) phosphate octahydrate
CAS No.: 10294-50-5 Molecular Formula: Co3(PO4)2.8H2O Formula Weight: 510.87 (366.74anhy) Physical Form: Powder Density: 2.769 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016028
Vzorec: Co₃(PO₄)₂·8H₂O
Hustota: 2,769
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016028
Číslo CAS: 10294-50-5
EINECS: 236-655-6