Manganese(II) methoxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
22563.03
22563.06
22563.03EA
65.38
EUR
22563.03
22563.06
Manganese(II) methoxide
Manganese(II) methoxide
CAS No.: 7245-20-7
Molecular Formula: C2H6MnO2
Formula Weight: 117.01
Physical Form: Dark powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Solubility: Soluble in methanol
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00061476
Vzorec:
C₂H₆MnO₂ Mw: 117.01 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00061476 Číslo CAS: 7245-20-7 OSN: 3181 ADR: 4.1 III |