n-Butyl phosphate mixture of mono-n-butyl and di-n-butyl
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
22404.30
22404.A1
22404.30EA
68.19
EUR
22404.30
22404.A1
n-Butyl phosphate mixture of mono-n-butyl and di-n-butyl
n-Butyl phosphate
Vzorec:
[CH₃(CH₂)₃O]₂P(O)OH/[CH₃(CH₂)₃O]P(O)(OH)₂ Teplota varu: >124 °C (rozkl.) Teplota tavenia: –60 °C Hustota: 1,123 Teplota vzplanutia: 110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013947 Číslo CAS: 52933-01-4 OSN: 1718 ADR: 8,III |