Zinc trifluoroacetate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
18686.14
18686.22
18686.14EA
128.76
EUR
18686.14
18686.22
Zinc trifluoroacetate hydrate
Zinc trifluoroacetate hydrate
CAS No.: 207801-31-8
Molecular Formula: Zn(OOCCF3)2.xH2O
Formula Weight: 291.40(anhy)
Physical Form: Powder/chunks
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00061595
Vzorec:
C₄H₂F₆O₅Zn Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00061595 Číslo CAS: 207801-31-8 OSN: 3077 ADR: , |