Tlačiť
Zinc trifluoroacetate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
18686.14 18686.22
18686.14EA 128.76 EUR
18686.14 18686.22
Zinc trifluoroacetate hydrate
Zinc trifluoroacetate hydrate
CAS No.: 207801-31-8 Molecular Formula: Zn(OOCCF3)2.xH2O Formula Weight: 291.40(anhy) Physical Form: Powder/chunks Sensitivity: Hygroscopic UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00061595
Vzorec: C₄H₂F₆O₅Zn
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061595
Číslo CAS: 207801-31-8
OSN: 3077
ADR: ,