Gallium tin alloy ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
18161.09
18161.18
18161.09EA
154.43
EUR
18161.09
18161.18
Gallium tin alloy ≥99.99% (metals basis)
Gallium tin alloy
Purity: 99.99%
Molecular Formula: Ga:Sn; 92:8 wt%
Physical Form: Liquid
Appearance: Silver
Odour: Odourless
Melting Point: ≈25°
UN No.: UN2803
MDL No.: MFCD00144390
Vzorec:
Ga:Sn;92:8% Teplota tavenia: ∼25 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00144390 OSN: 2803 ADR: 8,III |