2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonohydrazide
17976.04
17976.02
17976.04EA
130.77
EUR
17976.04
17976.02
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide
CAS No.: 39085-59-1
Molecular Formula: C15H26N2O2S
Formula Weight: 298.58
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 110-112° dec.
Beilstein Reference: 2145001
MDL No.: MFCD00014750
Applications: As a reagent for generation of diimide
Vzorec:
C₁₅H₂₆N₂O₂S Mw: 298.45 g/mol Teplota tavenia: 110…112 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014750 Číslo CAS: 39085-59-1 EINECS: 254-282-7 |