Tlačiť
Cobalt aluminate (39 - 41% Co)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
17686.22 17686.36
17686.22EA 61.77 EUR
17686.22 17686.36
Cobalt aluminate (39 - 41% Co)
Cobalt aluminate
CAS No.: 12672-27-4 Molecular Formula: CoAl2O4 (approximate) Formula Weight: 176.89 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016016
Vzorec: Al₂Co₂O₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016016
Číslo CAS: 12672-27-4
EINECS: 235-762-5