Bis(4-bromophenyl)ether ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4,4'-Dibromodiphenyl Ether, 4,4'-Oxybis(bromobenzene), 4 4'-OXYBIS(BROMOBENZENE)
16684.06
16684.14
16684.06EA
49.74
EUR
16684.06
16684.14
Bis(4-bromophenyl)ether ≥99%
Bis(4-bromophenyl)ether
Purity: 99%
CAS No.: 2050-47-7
Molecular Formula: C12H8Br2O
Formula Weight: 328.01
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 338-340°
MDL No.: MFCD00000095
Vzorec:
C₁₂H₈Br₂O Teplota varu: 338…340 °C Teplota tavenia: 56…60 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000095 Číslo CAS: 2050-47-7 EINECS: 218-090-7 |