Tlačiť
Copper(II) gluconate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Copper(II) (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconic Acid Copper(II) Salt, Copper(II) D-gluconate, Copper Gluconate
15325.18 15325.30 15325.A1
15325.18EA 52.47 EUR
15325.18 15325.30 15325.A1
Copper(II) gluconate
Copper(II) gluconate
CAS No.: 527-09-3 Molecular Formula: [HOCH2[CH(OH)]4CO2]2Cu Formula Weight: 453.85 Physical Form: Powder Melting Point: 155-157° MDL No.: MFCD00075297
Vzorec: C₁₂H₂₂CuO₁₄
Mw: 453.84 g/mol
Teplota tavenia: 155…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075297
Číslo CAS: 527-09-3
EINECS: 208-408-2